Learn More
Epsilon-caprolactone, TRC
Code produit 30335782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335782 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335782 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC17569550G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau epsilon-Caprolactone
CAS 502-44-3
Formule moléculaire C6H10O2
Quantité 50 g
Synonyme 2-Oxepanone, Hexanoic acid, 6-hydroxy-, lactone (6CI), 1,6-Hexanolide, 2-Oxooxopane, 6-Hexanolactone, 6-Hexanolide, 6-Hydroxyhexanoic acid lactone, C 0702, Caprolactone, Caprolactone A, Epsilon-caprolactone, Hexamethylene oxide, 2-oxo-, Hexanoic acid, 6-hydroxy-, ε-lactone, Nyrim 1 Additive 6, Placcel M, Tone ECEQ, Tone Monomer EC, ε-Caprolactone, ε-Hexanolactone, 2-Oxepanone, Hexanoic Acid, 6-hydroxy-lactone, 1,6-Hexanolide, 2-Oxooxopane, 6-Hexanolactone, 6-Hexanolide, 6-Hydroxyhexanoic Acid Lactone, C 0702, Caprolactone, Caprolactone A, Epsilon-caprolactone, Hexamethylene Oxide, 2-oxo-, Hexanoic Acid, 6-hydroxy-, epsilon-lactone, Nyrim 1 Additive 6, Placcel M, Tone ECEQ, Tone Monomer EC, epsilon-Caprolactone, epsilon-Hexanolactone
Formule InChI InChI=1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
SMILES O=C1CCCCCO1
Nom IUPAC oxepan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Poids de la formule 114.0681