Description
- Spécialement conçu pour être utilisé sur le epMotion™ Poste de travail de manipulation de liquides 5070 et 5075. epT.I.P.S. Embouts de pipettes Motion SafeRack, avec et sans filtres
- Conçus dans des supports résistants à la torsion et exempts de contamination, recommandés pour la réutilisation des embouts, les embouts présentent les caractéristiques suivantes : epMotion 5073 systèmes.
Fonction de réutilisation des pointes :
- Le nouveau epMotion Les systèmes peuvent réutiliser les embouts, par exemple pour des étapes de lavage multiples d'un même puits, ce qui représente un choix économique.
- Les pointes de pipette sont replacées dans la boîte d’où elles ont été retirées
- Les pointes retournées seront réutilisées dans le cadre d’une application pour le même récipient source
- Compartiments individuels dans le portoir pour éviter la contamination croisée entre les pointes utilisées
- Disponible en qualité standard et PCR pure pour 50, 300 et 1000 unités μL
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Concluant |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Format | Boîte |
| Type de pointe | Étalon, Structuré |
| Type de produit | Cônes robotisés |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Eppendorf epMotion |
| Afficher plus |