Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Pointes de pipette Motion
GREENER_CHOICE
Code produit 30019054 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
50 μl
300 μl
1 000 μl
Stérilité:
Non stérile
Pour un usage en PCR
Stérile
Filtré:
Produit non filtré
À filtre
Conditionnement:
960 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Stérilité Filtré unitSize
30019054 10 μl Stérile À filtre 960 pièces
30019024 10 μl Non stérile Produit non filtré 960 pièces
30019033 10 μl Pour un usage en PCR À filtre 960 pièces
30019048 10 μl Stérile Produit non filtré 960 pièces
30019043 50 μl Non stérile Produit non filtré 960 pièces
30019051 50 μl Pour un usage en PCR À filtre 960 pièces
30019037 50 μl Stérile Produit non filtré 960 pièces
30019028 50 μl Stérile À filtre 960 pièces
30019044 300 μl Non stérile Produit non filtré 960 pièces
30019034 300 μl Pour un usage en PCR À filtre 960 pièces
30019035 300 μl Stérile Produit non filtré 960 pièces
30019049 300 μl Stérile À filtre 960 pièces
30019032 1 000 μl Non stérile Produit non filtré 960 pièces
30019039 1 000 μl Pour un usage en PCR À filtre 960 pièces
30019027 1 000 μl Stérile Produit non filtré 960 pièces
30019041 1 000 μl Stérile À filtre 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 30019054 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 0030015193
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système de pipetage Eppendorf totalement intégré pour l’automatisation du traitement. Se combine parfaitement avec la plateforme epMotion.
  • Les processus de pipetage automatisé imposent des niveaux d'exigence élevés en terme de conception des pointes de pipette et des matériaux utilisés
  • Eppendorf a conçu spécialement l'epT.I.P.S. Motion pour l'utiliser sur les plateformes epMotion™ 5070, 5073 et 5075 Liquid Handling
  • Pointes de pipette epT.I.P.S. Motion, avec et sans filtres, fabriquées dans des racks résistants à la torsion et exempts de contamination
  • La fabrication haute précision garantit une assise parfaite et une distribution extrêmement précise
  • Les pointes sont optimisées pour une éjection automatisée facile dans le récipient consommable de collecte Liquid Handling. epT.I.P.S. Motion peut également être intégré à la station de travail comme système de remplissage
  • Emballées dans des racks anti-contamination, les pointes de pipette epT.I.P.S. Motion sont disponibles aux degrés de pureté suivants: Qualité standard Eppendorf , PCR clean, Sterile, PCR clean et Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Concluant
Autoclavable Non autoclavable
Format Boîte
Type de pointe Étalon, Structuré
Type de produit Cônes robotisés
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Eppendorf epMotion
Graduée Non