Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, biosourcé, Eppendorf Quality™ Embout de pipette en vrac
Code produit 30130285 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0,1 à 5 ml
0,2 à 5 ml
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
50 à 1 000 μl
50 à 1 250 μl
Code couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
300 pièces
500 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur unitSize
30130285 0,1 à 10 μl Gris foncé 1000 pièces
30130281 0,1 à 20 μl Gris clair 1000 pièces
30130286 0,5 à 20 μl Gris clair 1000 pièces
30130280 2 à 200 μl Jaune 1000 pièces
30130287 20 à 300 μl Orange 1000 pièces
30130282 50 à 1 000 μl Bleu 1000 pièces
30130288 50 à 1 250 μl Vert 1000 pièces
30130283 50 à 1 250 μl Vert foncé 1000 pièces
30130289 0,25 à 2,5 ml Rouge 500 pièces
30130284 0,1 à 5 ml Violet 500 pièces
30130290 0,2 à 5 ml Violet 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 30130285 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 0030080033
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces embouts de pipettes sont fabriqués à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, issues exclusivement des flux de déchets et de résidus de la production d'huile végétale. epT.I.P.S.™ Les emballages en vrac biosourcés offrent une solution pratique et à grand volume. Eppendorf La qualité, garantissant des mesures précises et fiables.
  • Original, de haute qualité Eppendorf Embouts de pipettes conditionnés dans des sachets refermables
  • Polypropylène 100 % biosourcé : produit à partir de ressources renouvelables
  • Performance sans compromis : Des performances identiques et une qualité supérieure à celles de nos produits à base de combustibles fossiles. epT.I.P.S.™
  • Certifié ISCC : Fabriqué à partir de plastique issu de déchets biologiques.
  • Matériau de qualité supérieure, qualité et pureté certifiées : L’intégrité de l’échantillon est excellente, car aucun agent glissant, plastifiant ou biocide n’est utilisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 10 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 34 mm
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, certificat de qualité, certificats spécifiques au lot disponibles
Format En vrac, en sachet
Type de pointe Étalon
Conditionnement 1 000 embouts (500 embouts x 2 sachets)
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Gris foncé
ACT Label Oui
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Qualité certifiée