Learn More
Eptaplatine, TRC
Code produit 30372893
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30372893 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372893 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5915005MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Eptaplatin
CAS 146665-77-2
Formule moléculaire C8 H18 N2 O2 . C3 H2 O4 Pt
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H18N2O2.C3H4O4.Pt/c1-5(2)8-11-6(3-9)7(4-10)12-8;4-2(5)1-3(6)7;/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3;1H2,(H,4,5)(H,6,7);/q;;+2/p-2/t6-,7-;;/m1../s1
SMILES CC(C)C1O[C@H](CN)[C@@H](CN)O1.O=C2CC(=O)O[Pt]O2
Nom IUPAC [(4R,5R)-5-(aminométhyl)-2-propan-2-yl-1,3-dioxolan-4-yl]méthanamine ;1,3-dioxa-2λ ^{2}-platinecyclolexane-4,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 471.36
Poids de la formule 471.0969
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.