Learn More
EPTC, TRC
Code produit 30383112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383112 50 mg
30380650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE59225350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 759-94-4
Formule moléculaire C9 H19 N O S
Poids moléculaire (g/mol) 189.32
Synonyme Carbamothioic acid, N,N-dipropyl-, S-ethyl ester, Carbamic acid, dipropylthio-, S-ethyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, dipropyl-, S-ethyl ester (9CI), Alirox, EPTC, EPTC (herbicide), Eptam, Eptam 6E, FDA 1541, NSC 40486, Niptan, R 1608, S-Ethyl dipropylthiocarbamate, Stauffer R 1608, Torbin
Nom IUPAC S-éthyl N,N-dipropylcarbamothioate
SMILES CCCN(CCC)C(=O)SCC
Spécification
Nom chimique ou matériau EPTC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H19NOS/c1-4-7-10(8-5-2)9(11)12-6-3/h4-8H2,1-3H3
Poids de la formule 189.1187