Learn More
Eppendorf™ epTIPS Box IVD
Code produit 17302930 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 à 1000 µl
Code couleur:
Bleu
Quantité:
480/boîte
Conditionnement:
480 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Code couleur Quantité Conditionnement
17302930 50 à 1000 µl Bleu 480/boîte 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17302930 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030076540
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les cônes de pipettes eT.I.P.S. sont conçus pour permettre une force d’insertion et d’éjection minimale et une étanchéité maximale du système avec les pipettes Eppendorf.
  • epT.I.P.S.™ Boîte 2.0 (EU-IVD), Eppendorf Quality™
  • Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
  • Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple des cônes et des pipettes
  • Les cônes peuvent être fixés à une pipette à partir des plateaux de recharge
  • Les plateaux et les boîtes peuvent être autoclavés à 121°C afin d’être utilisés ultérieurement
  • Les cônes de pipettes de la gamme epT.I.P.S.™ et les numéros de produits respectifs sont conçus et fabriqués pour le transfert de liquides à faible contamination, en particulier pour les échantillons provenant du corps humain et pour les réactifs dans le cadre d’une application de diagnostic in vitro afin de pouvoir utiliser le dispositif médical de diagnostic in vitro comme prévu. Les éléments epT.I.P.S.™ susmentionnés sont des dispositifs de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998. Ils sont destinés exclusivement à un usage unique et doivent être utilisés par un personnel qualifié.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 à 1000 µl
Filtré Sans filtre
Couleur Incolore
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 71 mm
Certifications/Conformité 98/79 EC
Déclaration de pureté Eppendorf Quality™
Conditionnement Set
Quantité 480/boîte
Type de produit Consommables
Code couleur Bleu
Jetable Usage unique
Gamme de produits epT.I.P.S.
Matériau Polypropylène
Afficher plus Afficher moins
Les cônes de pipettes de la gamme epT.I.P.S.™ et les numéros de produits respectifs sont conçus et fabriqués pour le transfert de liquides à faible contamination, en particulier pour les échantillons provenant du corps humain et pour les réactifs dans le cadre d’une application de diagnostic in vitro afin de pouvoir utiliser le dispositif médical de diagnostic in vitro comme prévu. Les éléments epT.I.P.S.™ susmentionnés sont des dispositifs de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998. Ils sont destinés exclusivement à un usage unique et doivent être utilisés par un personnel qualifié.