Description
- epT.I.P.S.™ Ensemble, Eppendorf Quality™
- Plateaux transférés sans contamination vers une boîte de travail stable
- Système optimisé pour une utilisation avec des pipettes multicanaux
- Plateaux à code couleur pour une identification simple des cônes et des pipettes
- Les cônes peuvent être fixés à une pipette à partir des plateaux de recharge
- Les plateaux et les boîtes peuvent être autoclavés à 121°C afin d’être utilisés ultérieurement
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,25 à 2,5 ml |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | epTIPS |
| Déclaration de pureté | Qualité Eppendorf (non stérile) |
| Format | Boîte |
| Conditionnement | 240 pointes (5 plateaux x 48 pointes), 1 boîte réutilisable |
| Quantité | 240/boîte |
| Afficher plus |