Description
Utilisez ces pointes de pipettes universelles avec de nombreux modèles de pipettes. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ standard présentent des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pur
- Forces minimales requises pour la mise en place et l’éjection avec le plus haut niveau d’étanchéité
- Grâce à leur géométrie ergonomique, les cônes s’ajustent parfaitement sur la pipette Eppendorf
- Les graduations fines permettent de vérifier visuellement le volume de pipetage encore plus facilement
- Les pointes fines rétractées ou allongées simplifient la manipulation des petits volumes
- Les pointes longues et étroites atteignent le fond des récipients hauts et étroits sans toucher les bords
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1000 à 10 000 μL |
| Filtré | Produit non filtré |
| Couleur | Incolore |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 6,5 in |
| Longueur (métrique) | 16.5 cm |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Universal |
| Conditionnement | 200 pointes (2 sachets x 100 pointes) |
| Quantité | 200 Pk. |
| Afficher plus |