Spécification
| Certifications/Conformité | Règlementations américaines |
| Couleur | Brun doré |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Espèces | Cheval |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de cheval |
| Quantité | 100 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | 0,2 μfiltration m |
| À utiliser avec (application) | Essais de diagnostic |
| Afficher plus |