Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de donneur équin
Code produit 11495035 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Couleur:
Brun doré
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Couleur Conditionnement
11495035 500 mL Brun doré 500mL
11485035 100 mL Brun doré 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495035 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092921154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.61€
    108.15€ / 500mL
    Économisez 10.46€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Specifications
Certifications/Conformité Règlementations américaines
Couleur Brun doré
Contenu et stockage -20°C
Espèces Cheval
Forme Liquide
Type de produit Sérum de cheval
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method 0,2 μfiltration m
À utiliser avec (application) Essais de diagnostic
Concentration d’hémoglobine ≤35 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Osmolalité 273 à 301 mOsm/kg
pH 7,1 à 8
Teneur en protéines 5,6 à 9,1 g/dl