Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase EquiPhi29™
Code produit 15973292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 U, 10 U/μl
250 U, 10 U/μl
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15973292 250 U, 10 U/μl 250 pièces
17360680 1 000 U, 10 U/μl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15973292 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39390
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’EquiPhi29 est un mutant exclusif d’ADN polymérase Phi29 qui s’est considérablement amélioré par rapport à l’ADN polymérase Phi29 en matière de thermostabilité protéique, vitesse de réaction, rendement du produit et biais d’amplification.
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA Polymerase is a proprietary phi29 DNA polymerase mutant developed through in vitro protein evolution. This enzyme is significantly improved over phi29 DNA polymerase in protein thermostability, reaction speed, product yield, and amplification bias, while retaining all the benefits of the wild-type enzyme.
EquiPhi29 DNA Polymerase possesses strong strand displacement activity and 3'→5' proofreading exonuclease activity that acts preferentially on single-stranded DNA or RNA.
L’ADN polymérase Thermo Scientific EquiPhi29 est un mutant exclusif d’ADN polymérase phi29 développé par l’évolution des protéines in vitro. Cette enzyme est significativement améliorée par rapport à l’ADN polymérase phi29 en termes de thermostabilité des protéines, vitesse de réaction, rendement du produit et de biais d’amplification, tout en conservant tous les avantages de l’enzyme de type sauvage, y compris la haute processivité (plus de 70 kb), la forte activité de transfert de brin, l’activité exonucléase 3’→5’ (corrective) agissant de préférence sur l’ADN ou l’ARN simple brin. C’est pourquoi les amorces aléatoires résistantes à l’exonucléase sont recommandées.
Les points clés comprennent :
• Biais d’amplification le plus faible offert sur le marché
• Rendements extrêmement élevés d’ADN amplifié même à partir de quantités infimes de gabarits
• Synthèse très précise de l’ADN dans un temps plus court
Applications :
• Amplification non biaisée du génome entier (WGA) à l’aide divers types d’échantillons :
–ADN provenant d’une cellule unique
–Cellules microbiennes non cultivées et particules virales
–Organismes pathogènes ou métagénomes
–ADN pour la détection SNP et STR
• Amplification par cercle roulant (RCA)
• Amplification d’ADN amorcé par une protéine
• Clonage sans cellules d’ADN létal
• Génotypage in situ à l’aide de sondes cadenas
• Amplification d’ADN amorcé par ARN
Remarque : l’ajout de pyrophosphatase au mélange réactionnel avec l’ADN polymérase EquiPhi29 peut améliorer encore la synthèse de l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Stand-alone enzyme
À utiliser avec (application) MDA-WGA, RCA
Polymérase ADN polymérase EquiPhi29
Quantité 250 U, 10 U/μl
Contenu et stockage • ADN polymérase EquiPhi29 25 μl (10 U/μl)
• Tampon de réaction à l’ADN polymérase EquiPhi29 (10X) 0,25 ml
• DTT 0,25 ml (100 mM)
À conserver entre -5 et -30°C.
Température de réaction optimale 42°C
Conditions d’expédition Glace carbonique
Concentration 10 U/μL
Temps de réaction 2 hours