Learn More
Sartorius Équipements et accessoires pour les supports de filtres à vide
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
Équipements et accessoires pour réaliser une filtration sous vide simple
- Ensemble de support de filtre à vide tout en verre et autoclavable
- Convient aux filtres à membrane d’un diamètre de 50 ou 47 mm
- Comprend un entonnoir en verre, une base et un flacon, une pince métallique et un support de filtre à fritté en verre
- Flacon résistant au vide avec rebord en verre non rodé pour éviter toute contamination lors du versement
- Tuyau à vide en caoutchouc
- Tuyau en caoutchouc à paroi épaisse pour connecter les composants du système
- Le tuyau de 100,6 cm peut être utilisé pour différentes tailles de raccords de tuyau
- Vanne à 3 voies
- Utilisée avec une seringue pour générer le vide nécessaire à la filtration
- Idéale lorsqu’un générateur de vide alimenté et installé en permanence n’est pas disponible
- Pompe à vide manuelle avec jauge
- Pompe en PVC manuelle avec vacuomètre et levier d’évacuation du vide
- Comprend 60 cm de tubulure en plastique transparent
- Crée jusqu’à 80 % de vide à l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire
- Robinet à 3 voies
- Robinet en acier inoxydable pour une utilisation avec le système de filtration multi-branches
- Permet un contrôle indépendant du vide pour chaque entonnoir
- Filetage vers raccord Luer Lock
- Système métrique du raccord en acier inoxydable
- Comprend un filetage mâle de 12 x 1 mm vers raccords Luer-Lock mâle
Spezifikation
Spezifikation
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Porte-filtre à vide, système de collecteur |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 12,5 cm2 |
| Comprend | Entonnoir en verre, base et flacon, pince métallique et support de filtre à fritté en verre |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Support de système à vide |
| Volume (métrique) | 250 mL |
| Volume (métrique) du collecteur | 1 L |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?