Learn More
Thermo Scientific™ Ensembles de mâchoires pour pinces à sertir et à dessertir pour les stations de sertissage électroniques programmables haute puissance
Code produit 15287308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Type:
Pince à dessertir électronique
Sertisseur électronique
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type unitSize
15287308 20 mm Sertisseur électronique 1 pièce
15207318 8 mm Sertisseur électronique 1 pièce
15257308 11 mm Sertisseur électronique 1 pièce
15227308 11 mm Pince à dessertir électronique 1 pièce
15267308 13 mm Sertisseur électronique 1 pièce
15237308 13 mm Pince à dessertir électronique 1 pièce
15277308 13 mm Sertisseur électronique 1 pièce
15247308 20 mm Pince à dessertir électronique 1 pièce
15297308 20 mm Sertisseur électronique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15287308 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ECMJ20
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez vos stations de sertissage électroniques programmables haute puissance Thermo Scientific™ grâce à ces ensembles de pinces à sertir et à dessertir.
Optimisez votre station de sertissage électronique programmable haute puissance Thermo Scientific™ grâce à ces ensembles de pinces à sertir et à dessertir.
Disponibles en plusieurs tailles et formats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nb par paquet 1 de chaque
Type Sertisseur électronique
À utiliser avec (équipement) Station de sertissage électronique programmable haute puissance, fermeture de flacon de 20 mm
Dimensions 20 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie industrielle