Learn More
(±)-Equol, MedChemExpress
Code produit 16489646
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489646 50 mg
16472616 25 mg
16464386 100 mg
16440916 200 mg
16403098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16489646 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100583A
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress (±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
(±)-Equol is the racemate of equol. (±)-equol exhibits EC50s of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively. Equol is a metabolite of the soy isoflavones, daidzin and daidzein.
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Equol
CAS 94105-90-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.76 mM)
SMILES OC1=CC=C2CC(C3=CC=C(O)C=C3)COC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Poids de la formule 242.27
Pourcentage de pureté 99.25%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death