Learn More
(+/-)-équol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443989 100 mg 100mg
15453989 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443989 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61383.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Métabolite urinaire de la daidzéine, produit par les humains et les chevaux
(±)-Equol exhibits EC50 values of 200 and 74 nM for human ERα and ERβ, respectively and induces breast cancer cell proliferation in vitro at concentrations as low as 100 nM. It is a weak estrogenic agonist, and competitive inhibitor of 17β-estradiol at the estradiol receptor. It inhibits 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA)-induced neoplastic cell transformation by targeting the MEK/ERK/p90RSK/activator protein-1 signalling pathway. It functions as a DHT blocker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-ecol présente des valeurs EC50 de 200 et 74 nM pour l’ERα et l’ERβ humains, respectivement et induit la prolifération cellulaire du cancer du sein in vitro à des concentrations de seulement 100 nM. Il s’agit d’un agoniste œstrogène faible et d’un inhibiteur compétitif de 17β-estradiol au niveau du récepteur de l’estradiol. Il inhibe la transformation des cellules néoplasiques induite par 12 O-tétradécanoylphorbol 13-acétate (TPA) en ciblant la voie de signalisation des MEK/ERK/p90RSK/activateur de protéine-1. Il fonctionne comme bloqueur de DHT.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol ou 100 % d’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94105-90-5
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Numéro MDL MFCD00016662
Clé InChI ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-4-hydroxyphenyl chroman-7-ol, equol, +/--equol, r,s-equol, 7,4'-homoisoflavane, 4',7-dihydroxyisoflavane, rs-equol, 3-4-hydroxyphenyl-7-chromanol, 2h-1-benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-4-hydroxyphenyl, 4',7-isoflavandiol
CID PubChem 382975
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-7-ol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1COC2=C(C1)C=CC(O)=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Equol
Point de fusion 172°C to 176°C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Beilstein 87752
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3644
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and methanol or 100% ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 242.27
Forme physique Poudre cristalline