Learn More
ER-000444793, MedChemExpress
Code produit 16499736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499736 50 mg
16493188 10 mg
16450709 1 mg
16415927 5 mg
16414476 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16499736 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100852
MedChemExpress ER-000444793 is a potent inhibitor of mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening. ER-000444793 inhibits mPTP with an IC50 of 2.8 μM.
ER-000444793 is a potent inhibitor of mitochondrial permeability transition pore (mPTP) opening. ER-000444793 inhibits mPTP with an IC50 of 2.8 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau ER-000444793
CAS 792957-74-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H18N2O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (141.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=C(CC2=CC=CC=C2)C=CC=C1)C(C3=CC=CC=C3N4)=CC4=O
Poids moléculaire (g/mol) 354.4
Poids de la formule 354.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death