Learn More
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Red
Code produit 15607858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
800 dosages
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15607858 800 dosages 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15607858 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A15884
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
L'essai des concurrents PolarScreen™ ER Alpha rouge fournit une méthode sensible et efficace pour la sélection à haut débit et basée sur la polarisation des ligands potentiels Alpha ER.
  • Le kit de dosage des concurrents PolarScreen™ ER Alpha (récepteur d’œstrogènes) rouge, fournit une méthode sensible et efficace pour la sélection à haut débit, basée sur la polarisation des ligands potentiels ER Alpha. Le kit utilise le récepteur alpha d’œstrogènes humain natif (non marqué), exprimé par des cellules d’insectes, de pleine longueur (disponible séparément, réf.  A15674) et un nouveau ligand d’œstrogènes fluorescent à forte affinité (Fluormone EL rouge) dans un format de dosage homogène, type mélange et lecture.
  • Ce kit produit une lecture de couleur rouge ; un kit vert est également disponible. Les deux kits déterminent convenablement les IC50 des composés compétitifs. Le choix des couleurs dépend des propriétés spectrales des composés à analyser et des instruments disponibles.
  • Complet et prêt à l’emploi : tous les réactifs sont inclus. Il vous suffit d’ajouter les composés de dosage
  • Compatible avec un débit élevé : 800 dosages de polarisation de fluorescence de 20 µl dans une plaque de 384 puits
  • Pratique : disponible en vrac pour répondre à des besoins de sélection plus importants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu :
• 1 tube de protéine recombinante ER Alpha pleine longueur (Conserver entre -68 et -85°C)
• 1 tube de traceur Fluormone EL rouge (Conserver entre -5 et -30°C)
• 2 flacons de tampon de sélection ER rouge (Conserver entre -5 et -30°C)
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (équipement) Imageur fluorescent
Format Plaque à 384 puits
Quantité 800 dosages
Type Dosage des concurrents ER Alpha