Learn More
Erastin, MedChemExpress
Code produit 16489347
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489347 5 mg
16452877 50 mg
16436808 10 mg
16406926 100 mg
16471196 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16489347 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15763
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Erastin is a ferroptosis inducer. Erastin binds and inhibits voltage-dependent anion channels (VDAC2/VDAC3).
Spécification
Nom chimique ou matériau Erastin
CAS 571203-78-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H31ClN4O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (22.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 547.04
Poids de la formule 547.04
Pourcentage de pureté 98.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death