Learn More
Erastin, TRC
Code produit 30388706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388706 5 mg
30375466 10 mg
30375465 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388706 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5935005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 571203-78-6
Formule moléculaire C30H31ClN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 547.04
Synonyme 2-[1-[4-[2-(4-Chlorophenoxy)acetyl]-1-piperazinyl]ethyl]-3-(2-ethoxyphenyl)-4(3H)-quinazolinone
Nom IUPAC 2-(1-(4-(2-(4-(4-chlorophénoxy)acétyl)piperazine-1-yl)éthyle)-3-(2-éthoxyphényl)quinazoline-4(3H)-one
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2OCC)C(C(N3CCN(C(COC4=CC=C(Cl)C=C4)=O)CC3)C)=NC5=C1C=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau Erastin
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H31ClN4O4/c1-3-38-27-11-7-6-10-26(27)35-29(32-25-9-5-4-8-24(25)30(35)37)21(2)33-16-18-34(19-17-33)28(36)20-39-23-14-12-22(31)13-15-23/h4-15,21H,3,16-20H2,1-2H3
Poids de la formule 546.2