Learn More
Feuille d’erbium, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460270 50 x 50 mm 1 pièce
11311779 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460270 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012386.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-52-0
Formule moléculaire Er
Poids moléculaire (g/mol) 167.26
Numéro MDL MFCD00010987
Clé InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nom IUPAC erbium
SMILES [Er]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium foil
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈1.4g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Pourcentage de pureté 99.9%