Learn More
Erbium(III) oxalate décahydraté, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418347
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418347 5 g 5g
11428347 25 g 25g
11438347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18420.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30618-31-6 | C6H26Er2O22 | 784.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30618-31-6
Formule moléculaire C6H26Er2O22
Poids moléculaire (g/mol) 784.77
Numéro MDL MFCD00150142,MFCD00150142
Clé InChI CYHKKMLSGVLNPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme erbium oxalate decahydrate,
CID PubChem 131877482
Nom IUPAC erbium;acide oxalique;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Er].[Er].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium(III) oxalate decahydrate
Densité 2.64
Formule linéaire Er2(C2O4)3·10H2O
Quantité 5 g
Numéro UN UN3288
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 778.73 (598.58 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%