Learn More
Pièces d’erbium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre sous argon
Conditionnés sous argon dans un flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11370659 10 g Bouteille en verre sous argon 10g
11380659 1 g Conditionnés sous argon dans un flacon en verre 1g
11360659 50 g Conditionnés sous argon dans un flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000111.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-52-0 | Er | 167.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-52-0
Formule moléculaire Er
Poids moléculaire (g/mol) 167.26
Numéro MDL MFCD00010987
Clé InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nom IUPAC erbium
SMILES [Er]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Aspect Silver Gray pieces
Densité 9.066 g/cm3
Quantité 10 g
Conditionnement Bouteille en verre sous argon
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (REO)
Forme Pièces