Learn More
Morceaux d’erbium, dendritique distillé, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381599 25 g -
11391599 1 g 1g
11301609 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11381599 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012255.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-52-0 | Molecular Formula: Er | Molecular Weight: 167.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-52-0
Formule moléculaire Er
Poids moléculaire (g/mol) 167.26
Numéro MDL MFCD00010987
Clé InChI UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
CID PubChem 23980
ChEBI CHEBI:33379
Nom IUPAC erbium
SMILES [Er]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erbium pieces
Couleur Argent
Note relative au nom Distilled dendritic
Quantité 25 g
Sensibilité Moisture sensitive
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3178
Pourcentage de pureté 99.9%