Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erbstatine analogique
Code produit 15484179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15484179 5 mg 5mg
15404189 10 mg 10mg
15494179 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15484179 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61612.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Un inhibiteur de la tyrosine kinase associée au récepteur EGF
An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63177-57-1
Formule moléculaire C10H10O4
Synonyme 2,5-dihydroxycinnamate de méthyle
Spécification
Quantité 5 mg
Description Jaune
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur de la tyrosine kinase associée au récepteur EGF
Poids de la formule 194,19g/mol
Solubilité Soluble in methanol or 0.1M NaOH; Insoluble in water
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Poudre