Learn More
Bochem™ Becs Bunsen Erdgas
Code produit p-8005447
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
76 mm
78 mm
80 mm
Hauteur (métrique):
160 mm
165 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
10038870 80 mm 165 mm 1 pièce
10641542 78 mm 160 mm 1 pièce
10122651 76 mm 165 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10038870 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 7330
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
À utiliser avec du gaz naturel / propane
  • Valve à aiguille
  • À utiliser avec du gaz naturel / propane
  • Régulation de l’air
  • Flamme pilote
  • Température maximale 1300 °C
  • DIN 30665
Spécification
Type de produit Bec Bunsen
Type de gaz Gaz naturel, Propane
Matériau Nickel, acier
Diamètre (métrique) 80 mm
Hauteur (métrique) 165 mm
Comprend Valve à aiguille
Température max. (métrique) 1300°C
Poids (métrique) 0,8 kg
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.