Learn More
Ergocalciférol, 97,0 à 103,0 %, Affymetrix/USB™
Code produit 15835138 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15835138 5 g Flacon en plastique 5g
15855138 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15835138 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J15562.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-14-6
Formule moléculaire C28H44O
Poids moléculaire (g/mol) 396.66
Numéro MDL MFCD00166988,MFCD11656674
Clé InChI MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonyme ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
CID PubChem 134129658
Nom IUPAC (1S,3E)-3-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-diméthylehept-3-en-2-yl]-7a-méthyle-octahydro-1H-inden-4-ylidene]éthylidene}-4-méthylidènecyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ergocalciferol
Point de fusion 118°C to 119°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1916682
Poids de la formule 396.65
Pourcentage de pureté 97.0 to 103.0%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ergocalciferol, Thermo Scientific
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ergocalciferol