Description
Ergomate élimine la nécessité de tenir la plaque sous un quelconque angle et permet une distribution sûre, ce qui rend le pipetage plus facile, plus sûr et plus précis.
Selon ISO 8655 recommandations, la distribution de volumes particulièrement faibles doit être effectuée contre la paroi intérieure du récipient récepteur. Ergomate est un outil idéal pour trouver le bon positionnement lors du pipetage.
Grilles de microplaques pour une identification rapide et une gestion simplifiée des échantillons.
Les grilles sont à double face. Côté inversé avec numérotation de 1 à 12.
Support de plaque
Le porte-plaque inversé crée une barrière idéale contre les aérosols pour une utilisation sous hotte ou sur des surfaces de travail.
Le support de plaque peut être inversé et utilisé pour le pipetage sur surface plate ou comme station d'incubation avec couvercle.
Idéal pour transporter des plaques en toute sécurité.
Non autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec | Pipettes |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Réservoir de réactif de 120 ml |
| Volume (métrique) | 120 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes multicanaux |
| Quantité | 120mL |