Learn More
MedChemExpress Ergosterol
Code produit 16499016
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499016 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0181
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
MedChemExpress Ergosterol is the primary sterol found in fungi, with antioxidative, anti-proliferative, and anti-inflammatory effects.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 396.65 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
CAS 57-87-4
Type de produit Natural Products
Pureté 97.0%
Solubilité DMSO : 3.57 mg/mL (9.00 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 2.6 mg/mL (6.55 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Synonyme Ergosterin∣ Provitamin D∣ Provitamin D2
Cible Endogenous Metabolite