Learn More
Ergostérol, 96 %, peut contenir jusqu'à environ 6 % d'eau
Code produit 11486686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486686 100 g 100g
11466686 5 g 5g
11476686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23840.22
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À conserver au réfrigérateur | CAS : 57-87-4 | C28H44O | 396,659 g/mol
L’ergostérol peut être utilisé pour étudier la fonction de médicaments antifongiques tels que l’amphotéricine B et ses analogues et pour étudier la voie de biosynthèse de l’ergostérol dans divers champignons. Il sert d’indicateur utile de la biomasse fongique vivante.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications L
'ergostérol peut être utilisé pour étudier la fonction des médicaments antifongiques tels que l'amphotéricine B et ses analogues et pour étudier la voie de biosynthèse de l'ergostérol chez divers champignons. Il constitue un indicateur utile de la biomasse fongique vivante.
Solubilité
Soluble dans l'eau (< 1 mg/mL à 25 °C), chloroforme (50 mg/mL), DMSO (< 1 mg/mL à 25 °C), éthanol (< 1 mg/mL à 25 °C), et °éther (14,29 mg/ml).
Remarques :
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri de l’air, des agents légers et oxydants, des bases et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker dans l’obscurité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-87-4
Formule moléculaire C28H44O
Numéro MDL MFCD00003623
Clé InChI DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
CID PubChem 444679
ChEBI CHEBI:16933
Specifications
Nom chimique ou matériau Ergosterol hydrate
Point de fusion 154°C to 160°C
Plage de pourcentage du dosage 0.96
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), contient jusqu’à ∼6 % d’eau
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,3659
Synonyme ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22 e-trien-3 beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln. (<1 mg/ml at 25°C),chloroform (50 mg/ml),DMSO (<1 mg/ml at 25°C),ethanol (<1 mg/ml (at 25°C),and ether (14.29 mg/ml).)
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC (1R,3aR,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5R)-5,6-diméthylhept-3-en-2-yl]-9a,11a-diméthyl-1H,2H,3H,3aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthren-7-ol
Poids moléculaire (g/mol) 396.66
Poids de la formule 396.65 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 96%
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement