Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ergostérol, 98 %
Code produit 10381044 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10381044 100 g Flacon en verre 100g
10500591 5 g Flacon en verre 5g
10677642 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10381044 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 117811000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57-87-4 | C28H44O | 396.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-87-4
Formule moléculaire C28H44O
Poids moléculaire (g/mol) 396.64
Numéro MDL MFCD00003623
Clé InChI DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
Synonyme ergosterol, provitamin d2, unii-z30ray509f, ergosterin, ergosta-5,7,22e-trien-3beta-ol, 5,7,22-ergostatrien-3beta-ol, 3beta-hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 22e,24s-24-methylcholesta-5,7,22-trien-3beta-ol, 22e-ergosta-5,7,22-trien-3beta-ol, ergosta-5,7,22-trien-3-ol, 3b,22e
CID PubChem 444679
ChEBI CHEBI:16933
Nom IUPAC (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-èn-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-ol
SMILES CC(C)C(C)C=CC(C)C1CCC2C1(CCC3C2=CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ergosterol
Point de fusion 156°C to 158°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 250°C (1.3 Pa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 06,III,3099
Merck Index 15, 3716
Conditions de rotation spécifiques −120.00 (20.00°C c=1,CHC13)
Rotation spécifique -120
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in benzene,1g/660 mL alcohol- 1g/45 mL boiling alcohol,1g/70 mL ether- 1g/39 mL boiling ether,1g/31 mL chloroform
Poids de la formule 396.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou aiguilles cristallines