Learn More
Ergostérol, TRC
Code produit 17967724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17967724 1 g 1g
17948984 100 mg 100mg
17929644 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17967724 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5992401G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-87-4
Formule moléculaire C28 H44 O
Poids moléculaire (g/mol) 396.65
Synonyme Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (3β,22E)-, Ergosterol (8CI), (3β,22E)-Ergosta-5,7,22-trien-3-ol, (22E,24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, (24R)-Ergosta-5,7,22-trien-3β-ol, 24-Methylcholesta-5,7,22-trien-3β-ol, 24R-Methylcholesta-5,7,22E-trien-3β-ol, 24α-Methyl-22E-dehydrocholesterol, 3β-Hydroxyergosta-5,7,22-triene, Ergosterin, Provitamin D, Provitamin D2
Nom IUPAC (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-17-[(E,2R,5R)-5,6-diméthylhept-3-èn-2-yl]-10,13-diméthyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-ol
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ergosterol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
Poids de la formule 396.3392
Pourcentage de pureté >95%