Learn More
Erianin, MedChemExpress
Code produit 16464847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16464847 50 mg
16439008 10 mg
16431428 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16464847 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0517
MedChemExpress Erianin, often used as an antipyretic and analgesic agent, could inhibit IDO-induced tumor angiogenesis.
Erianin, often used as an antipyretic and analgesic agent, could inhibit IDO-induced tumor angiogenesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Erianin
CAS 95041-90-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H22O5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (314.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)=CC=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 318.36
Poids de la formule 318.36
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death