Learn More
Érianine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Erianin |
| CAS | 95041-90-0 |
| Formule moléculaire | C18H22O5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Methoxy-5-[2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethyl]phenol, NSC 613744 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H22O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h7-11,19H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 318.36 |
| Poids de la formule | 318.1467 |