Learn More
Eribulin mesylate, MedChemExpress
Description
Eribulin mesylate (E7389 mesylate) is a microtubule targeting agent that is used for the research of metastatic breast cancer. Eribulin mesylate inhibits the proliferation of cancer cells by binding microtubule proteins and microtubules.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eribulin mesylate |
| CAS | 441045-17-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C41H63NO14S |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | B1939 mesylateE7389 mesylateER-086526 mesylate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (121.07 mM) ∣Ethanol : ≥ 100 mg/mL (121.07 mM) |
| SMILES | C=C1C[C@@](CC[C@@]2(C[C@@]3([H])O4)O[C@]([C@](O[C@](C5)([H])CC6)([H])[C@@]6([H])O7)([H])[C@@]4([H])[C@]7([H])[C@@]3([H])O2)([H])O[C@@]1([H])CC[C@](C[C@@H](C)C8=C)([H])O[C@]8([H])C[C@@](O[C@H](C[C@H](O)CN)[C@@H]9OC)([H])[C@]9([H])CC5=O.CS(=O)(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 826.0 |
| Show More |