Learn More
Cole-Parmer™ Lames en verre simple à coins coupés Erie Scientific™
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Réduisez les chances de vous couper les doigts ou de déchirer un gant lorsque vous utilisez ces lames. Les lames en verre simple Cole-Parmer™ Erie Scientific™ sont dotées de coins coupés pour une manipulation facile, idéales pour la réalisation de frottis.
Les coins coupés net permettent de garder l’échantillon à l’écart des bords de la lame, idéal pour la réalisation des frottis.
- Les lames mesurent 75 x 25 mm et ont une épaisseur de 1 mm
- Disponible en un lot (144 lames)
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Matériau | Verre uni |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | Lame de microscope |
| Type de coin | Clipsé |
| Quantité | 144/boîte |