Learn More
Cole-Parmer™ Lames Microsoft Erie Scientific™
Code produit 11795108 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
144/boîte
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11795108 144/boîte 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11795108 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 4852005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les lames Microsoft Erie Scientific™ Cole Parmer™ ont des angles coupés et une surface d’écriture pour faciliter l’étiquetage.
  • Réduisez considérablement les chances de vous couper les doigts ou de déchirer un gant lorsque vous utilisez ces lames.
  • Les coins coupés permettent de garder l’échantillon à l’écart des bords de la lame—, idéal pour la réalisation des frottis
  • Les lames mesurent 75 x 25 mm et leur épaisseur est d’1 mm.
  • Disponible en un lot (144 lames).
  • Les lames SuperFrost offrent une surface d’écriture blanche opaque et résistante aux produits chimiques pour faciliter l’étiquetage.
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Frosted SuperFrost :
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type de coin Clipsé
Quantité 144/boîte
Dimensions (L x l) 75 x 25 mm