Learn More
Thermo Scientific Chemicals Noir Ériochrome T
Code produit 11458167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458167 100 g 100g
11468167 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458167 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17536.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Eriochrome black T is used as an indicator in analytical chemistry. It is also used in the detection of rare earth metals. It finds application in dyeing and printing of wool fabric, dyeing of silk and nylon as well as in leather dyeing. It can be used in the spectrophotometric determination of diphenhydramine hydrochloride in pharmaceutical preparations. As a complexometric indicator, it is useful in the determination of hardness of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le noir Ériochrome T est utilisé comme indicateur en chimie analytique. Il est également utilisé dans la détection des métaux terreux rares. Il trouve son application dans la teinture et l’impression de tissus en laine, la teinture de soie et du nylon ainsi que dans la teinture du cuir. Il peut être utilisé dans la détermination spectrophotométrique du chlorhydrate de diphénhydramine dans les préparations pharmaceutiques. En tant qu’indicateur complexométrique, il est utile dans la détermination de la dureté de l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1787-61-7
Formule moléculaire C20H12N3NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 461.38
Numéro MDL MFCD00003935
Clé InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonyme C.I. 14645; Mordant Black 11
CID PubChem 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eriochrome Black T
Beilstein 4121162
Merck Index 14,3667
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.
Quantité 100 g
Nom IUPAC sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
Poids de la formule 461.39
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eriochrome Black T
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Naphthalenesulfonic acid, 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)az