Learn More
Thermo Scientific Chemicals Noir Ériochrome T
Product Code. 11468167
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11468167 500 g 500g
11458167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11468167 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A17536.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Eriochrome black T is used as an indicator in analytical chemistry. It is also used in the detection of rare earth metals. It finds application in dyeing and printing of wool fabric, dyeing of silk and nylon as well as in leather dyeing. It can be used in the spectrophotometric determination of diphenhydramine hydrochloride in pharmaceutical preparations. As a complexometric indicator, it is useful in the determination of hardness of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le noir Ériochrome T est utilisé comme indicateur en chimie analytique. Il est également utilisé dans la détection des métaux terreux rares. Il trouve son application dans la teinture et l’impression de tissus en laine, la teinture de soie et du nylon ainsi que dans la teinture du cuir. Il peut être utilisé dans la détermination spectrophotométrique du chlorhydrate de diphénhydramine dans les préparations pharmaceutiques. En tant qu’indicateur complexométrique, il est utile dans la détermination de la dureté de l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1787-61-7
Formule moléculaire C20H12N3NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 461.38
Numéro MDL MFCD00003935
Clé InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonyme C.I. 14645; Mordant Black 11
CID PubChem 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Eriochrome Black T
Beilstein 4121162
Merck Index 14,3667
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.
Quantité 500 g
Nom IUPAC sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalène-2-yl)hydrazine-1-ylidène]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalène-1-sulfonate
Poids de la formule 461.39
compliance-icons
Product Identifier
  • Eriochrome Black T
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-Naphthalenesulfonic acid monosodium salt