Learn More
Thermo Scientific Chemicals Noir d’Eriochrome™ T, réactif ACS, qualité indicatrice
Code produit 11916931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11916931 250 g Flacon en verre 250g
11906931 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916931 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 439142500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1787-61-7
Formule moléculaire C20H12N3NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 461.38
Numéro MDL MFCD00003935
Clé InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonyme C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
CID PubChem 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eriochrome™ Black T
Clarity (0.1%, water) Passes Test
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité Suitability as complexometric indicator: Passes Test
Couleur Noir-brun
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Quantité 250 g
Forme physique Poudre
Nom IUPAC sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
Poids de la formule 461.38
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eriochrome Black T
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonic acid monosodium salt