Learn More
Noir ériochrome™ T, indicateur, Reag. Ph. Eur. pour la titration des métaux, Honeywell Fluka™
Code produit 15633850 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15633850 25 g Bouteille en verre 25g
15613850 100 g Bouteille en verre 100g
15623850 1 kg Bouteille en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15633850 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3275125G
Quantité Prix
1 38.44€ / 25g
10 35.58€ / 25g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Indicateur, Réac. Ph. Eur. pour la titration des métaux
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1787-61-7
Formule moléculaire C20H12N3NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 461.38
Numéro MDL MFCD00003935
Clé InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonyme Mordant Black 11
CID PubChem 87355429
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eriochrome™ Black T
Note relative au nom Indicator, Reag. Ph. Eur. for metal titration
% max. CAS 100.0000%
Conditionnement Bouteille en verre
Compatibilité Complies for indicator
Formule linéaire C20H12N3NaO7S
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4121162
Quantité 25 g
Nom IUPAC sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
Poids de la formule 461.38
Qualité Ph.Eur.