Learn More
Noir ériochrome T, pur, C.I.14645, indicateur de métal, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Noir ériochrome T, pur, C.I.14645, indicateur de métal
Spécification
Spécification
| Nom IUPAC | Acide (4Z)-4-[(1-hydroxynaphtalène-2-yl)hydrazinylidène]-7-nitro-3-oxonaphtalène-1-sulfonique ; sodium |
| Poids de la formule | 461.38g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Noir |
| pH | 3.7 |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Eriochrome Black T