Learn More
Thermo Scientific Chemicals Noir Eriochrome™ T, pur, qualité indicatrice
Code produit 10793421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793421 100 g Flacon en verre 100g
10460121 25 g Flacon en verre 25g
10073110 500 g Flacon en verre 500g
10256570 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10793421 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228361000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1787-61-7 | C20H12N3NaO7S | 461.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1787-61-7
Formule moléculaire C20H12N3NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 461.38
Numéro MDL MFCD00003935
Clé InChI JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Synonyme C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11
CID PubChem 87355429
Nom IUPAC sodium (4Z)-4-[2-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)hydrazin-1-ylidene]-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
SMILES [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Eriochrome™ Black T
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité Passes (for complexometric determination of metals)
Spectrométrie UV Complies
Beilstein 16, III, 320
Merck Index 15, 3725
Couleur Noir à marron-noir
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 461.38
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • EriochromeÒ Black T