Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique d’érioglaucine pur
Code produit 10023110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10023110 5 g Flacon en verre 5g
10562821 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10023110 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229730050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.30€
    32.65€ / 5g
    Économisez 5.65€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3844-45-9
Formule moléculaire C37H34N2Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 792.84
Numéro MDL MFCD00012141
Clé InChI SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme brilliant blue fcf, acid blue 9, erioglaucine disodium salt, brilliant blue, FD&C blue no. 1, erioglaucine, alphazurine fg, FD&C blue no.1, fenazo blue xi, japan blue 1
CID PubChem 19700
ChEBI CHEBI:82411
Nom IUPAC disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erioglaucine disodium salt
Absorbance 1000 (at lambda min.)
Point de fusion 283.0°C
Couleur Violet
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 14, 855
Merck Index 15, 1379
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in vegetable oils
Poids de la formule 792.84
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline fine