Learn More
Sel de sodium d’érioglaucine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15424299
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15424299
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61780.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Erioglaucine sodium salt is used as a colorant for foods and other substances to induce a color change.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium d’érioglaucine est utilisé comme colorant pour les aliments et autres substances afin d’induire un changement de couleur.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml), l’éthanol.
Remarques
Teneur en colorant : environ 60 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3844-45-9
Formule moléculaire C37H34N2Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 792.844
Numéro MDL MFCD00012141
Clé InChI SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 42090; Acid Blue 9
CID PubChem 19700
ChEBI CHEBI:82411
Nom IUPAC disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erioglaucine sodium salt
Point de fusion 283°C
Merck Index 14,1373
Informations sur la solubilité Soluble in water (30mg/ml),ethanol.
Poids de la formule 792.86
Couleur Violet
Quantité 5 g
Forme physique Poudre