Learn More
Sel de sodium d’érioglaucine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434299 25 g 25g
15424299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434299 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61780.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3844-45-9 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
Erioglaucine sodium salt is used as a colorant for foods and other substances to induce a color change.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium d’érioglaucine est utilisé comme colorant pour les aliments et autres substances afin d’induire un changement de couleur.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml), l’éthanol.
Remarques
Teneur en colorant : environ 60 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3844-45-9
Formule moléculaire C37H34N2Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 792.844
Numéro MDL MFCD00012141
Clé InChI SGHZXLIDFTYFHQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 42090; Acid Blue 9
CID PubChem 19700
ChEBI CHEBI:82411
Nom IUPAC disodium ; 2-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]amino]phényl]-[4-[éthyl-[(3-sulfonatophényl)méthyl]azaniumylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=CC=C5S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Erioglaucine sodium salt
Point de fusion 283°C
Merck Index 14,1373
Couleur Violet
Informations sur la solubilité Soluble in water (30mg/ml),ethanol.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 792.86