Learn More
Heinz Herenz Bouchons Erlenmeyer
Code produit 30158407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30158407 Rouge 10 pièces
30158388 Bleu 10 pièces
30158313 Argent 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30158407 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1080926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.13€
    63.85€ / 10 pièces
    Économisez 31.28€
    32% de réduction
Expédition estimée: 09-10-2026
Bouchon Erlenmeyer sans poignées.
  • bouchons Erlenmeyer
  • Aluminium
  • 38 mm
  • Sans poignée
Spécification
Couleur Rouge
Type de produit Tapa sin asa
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Cou droit sans sans cadre
Diamètre (métrique) externe 38 mm
Taille du bouchon 38 mm