Learn More
OHAUS™ Pince à flacon Erlenmeyer
Code produit 15772509 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon Erlenmeyer de 1 L
Flacon Erlenmeyer de 2 L
Flacon Erlenmeyer de 2,8 L
Flacon Erlenmeyer de 3 L
Flacon Erlenmeyer de 4 L
Flacon Erlenmeyer de 5 L
Flacon Erlenmeyer de 6 L
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
15772509 Flacon Erlenmeyer de 5 L 1 pièce
15722509 Flacon Erlenmeyer de 1 L 1 pièce
15732509 Flacon Erlenmeyer de 2 L 1 pièce
15742509 Flacon Erlenmeyer de 2,8 L 1 pièce
15752509 Flacon Erlenmeyer de 3 L 1 pièce
15762509 Flacon Erlenmeyer de 4 L 1 pièce
15782509 Flacon Erlenmeyer de 6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15772509 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30400095
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pince à flacon Erlenmeyer OHAUS™ est conçue pour saisir et positionner en toute sécurité différentes tailles de flacons.
  • Fabriquée en acier inoxydable
  • À utiliser avec flacon
  • Conçue pour maintenir le flacon en place en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pince à flacons
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Flacon Erlenmeyer de 5 L
À utiliser avec (application) Maintien des flacons
Description Pince pour flacon Erlenmeyer de 5 L
Couleur Argent
Jaw Type Quatre imbrications