Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Code produit 10261451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
5 l
Raccord manchonné:
14/23 NS
19/26 NS
19/26 NS
24/29 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
45/40 NS
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné unitSize
10261451 300 mL 45/40 NS 10 pièces
10149120 1000 mL 45/40 NS 10 pièces
10472921 100 ml 14/23 NS 10 pièces
10523671 100 ml 24/29 NS 10 pièces
15360885 2000 ml 29/32 NS 10 pièces
11870482 10 ml 14/23 NS 10 pièces
10352801 2000 ml 45/40 NS 10 pièces
10074250 200 mL 24/29 NS 10 pièces
10334931 250 mL 19/26 NS 10 pièces
10268170 250 mL 24/29 NS 10 pièces
10712522 250 mL 45/40 NS 10 pièces
17705804 25 ml 19/26 NS 10 pièces
10303141 25 ml 14/23 NS 10 pièces
10185780 500 mL 24/29 NS 10 pièces
10204341 5 l 45/40 NS 1 pièce
10392751 500 mL 45/40 NS 10 pièces
15300895 50 ml 14/23 NS 10 pièces
10064250 50 ml 24/29 NS 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10261451 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03024552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.75€
    218.90€ / 10 pièces
    Économisez 116.85€
    34% de réduction
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les flacons Erlenmeyer Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente
Specifications
Description Joint rodé conique, étiquette de marquage
Capacité (métrique) 300 mL
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Raccord manchonné 45/40 NS
Diamètre (métrique) externe 87 mm