Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
- Avec échelle (env. volume/ml)
- Avec étiquette de marquage
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
- Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente
Spécification
Spécification
| Description | Joint rodé conique, étiquette de marquage |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Raccord manchonné | 45/40 NS |
| Diamètre (métrique) externe | 105 mm |